EMU052021
MISSION® esiRNA
targeting mouse Npas2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCATGCTCCCTGGTAACACTCGGAAAATGGACAAAACCACCGTGCTGGAGAAGGTCATCGGATTCTTGCAGAAACACAATGAAGTCTCAGCACAAACAGAAATCTGTGACATCCAGCAGGACTGGAAGCCATCATTCCTCAGTAACGAAGAATTCACCCAGCTGATGTTGGAGGCATTAGATGGCTTCGTCATCGTCGTGACAACAGACGGCAGCATCATCTATGTGTCCGACAGTATCACACCTCTCCTTGGACATTTACCGGCGGATGTCATGGATCAGAACTTGTTAAATTTCCTTCCAGAGCAAGAACATTCCGAAGTTTATAAAATCCTTTCTTCCCATATGCTTGTGACGGATTCCCCCTCCCCAGAATTCCTAAAATCTGACAACGATTTAGAGTTTTATTGCCATCTTCTCAGAGGCAGCTTGAACCCAAAGGAATTTCCA
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... NPAS2(18143) , Npas2(18143)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)