EMU048651
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mprip
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AAAGTGCCTGGAGAATGCACACCTAGCCCAGGCGCTGGAGGCCGAGCGTCAGGCCCTGCGGCAATGCCAGCGTGAGAACCAGGAGCTCAACGCCCACAACCAGGAGCTGAATAACCGCCTGGCTGCGGAGATCACACGGTTGCGGACACTACTGACTGGAGACGGTGGTGGGGAGTCCACTGGGTTGCCTCTCACACAGGGCAAGGATGCCTATGAGTTAGAGGTCTTGTTGCGGGTCAAAGAGTCAGAAATCCAGTACCTGAAACAGGAGATCAGCTCCCTCAAGGATGAACTCCAGACAGCCCTGCGGGATAAGAAGTATGCTAGTGACAAGTACAAAGACATCTACACTGAGCTCAGCATTGCCAAGGCCAAGGCTGACTGCGACATCAGCAGGCTGAAGGAGCAGCTGAAAGCAG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... MPRIP(26936) , Mprip(26936)