EMNC003921
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak020679
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTTGGGACACACTGTTGTGGGAAGGAACACAGGAGTGGCAAGGGGGGCCTTGGCTTGGTGATGGCTTTGGAGAGACTGTTCTCTCTCTTACTGGGTATATGCTCATGGCCATTCCCGCTGCTAGAGACTTGCAACTTAACTGGTCTCGAACCTCCTGCTACCGTATAACCCTACTTCCTTCTCTGAATTGAGTAGAGCGACAAGCCCCAGAAAGGGCAGCCCTGCCAGATTGGTTTAGTACACTCTTGCCCATGTTGAAAATAAAGTGACCCAGGTTAAAATGAAACAAGGCTGTGCTGGGCATGGTGCCAGGGTGGCAATAGTGTGCTTCGGTGATCCATTCCAGAGGGACATTTACTCACCCACCCTGTTGTACTAGATGCTATCAGATTCAACCTCCTCCCCCATTTCTCTTTT
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... 9630014C11Rik(78570)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)