Merck
EL1
Endura-Luers
Stopcocks for vacuum manifold
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
General description
Sigma offers Endura-Luer stopcocks to be used in conjunction with the VM20 Vacuum Manifold. As an alternative to plugs, they create maximum efficiency when purifying multiple preps. Endura-Luers resist chemical erosion, cracking, and breaking.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)