EHU128701
MISSION® esiRNA
targeting human HSP90AA6P
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGCTGGTAGACTCGGAGGATCTCCCTCTAAATATTTCCCATAAGATGTTACAACAAAGCAAAATTTTGAAAGTTATCAGGAAGAATTTGGTCAAAAAATGCTTAGAACTCTTTACTGAACTGGCAGAAGATAAAGAGAACTACAAGAAGTTCTATGAGCAGTTCTCTGAAAACATAAAGCTTGGAATACATGAAGACTCTCAAAATCAGAAGAAGCTTTCAGAGCTGTTAAGGTACTACACATCTGCCTCTGGTGATGAG
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HSP90AA6P(441051)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)