EHU126101
MISSION® esiRNA
targeting human LTN1
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGCTTCCATACCACATTCCACACTTGGCTTGTTCAGTCTATCATATGACATTAAAAGACTTGCCTGCCATGGTTAGGTTGTGGTGGAATAGCAGTGAGAAGCGTGTTTTCAATATTGTGGATAGATTTACAAGCAAGTATGTCAGCAGTGTTCTTTCTTTTCAAGAAATATCTTCTGTACAAACAAGTACACAACTATTTAATGGCATGACGGTTAAAGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LTN1(26046) , RNF160(26046)