EHU123661
MISSION® esiRNA
targeting human ANGPTL4
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CACAGCCTGCAGACACAACTCAAGGCTCAGAACAGCAGGATCCAGCAACTCTTCCACAAGGTGGCCCAGCAGCAGCGGCACCTGGAGAAGCAGCACCTGCGAATTCAGCATCTGCAAAGCCAGTTTGGCCTCCTGGACCACAAGCACCTAGACCATGAGGTGGCCAAGCCTGCCCGAAGAAAGAGGCTGCCCGAGATGGCCCAGCCAGTTGACCCGGCTCACAATGTCAGCCGCCTGCACCGGCTGCCCAGGGATTGCCAGGAGCTGTTCCAGGTTGGGGAGAGGCAGAGTGGACTATTTGAAATCCAGCCTCAGGGGTCTCCGCCATTTTTGGTGAACTGCAAGATGACCTCAGATGGAGGCTGGACAGTAATTCAGAGGCGCCACGATGGCTCAGTGGACTTC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ANGPTL4(51129) , ANGPTL4(51129)