EHU102591
MISSION® esiRNA
targeting human COLCA2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GCTTTAACCAGAGCCTGATCCCAGGATCACCTTCAAATTCCTCCATTCTCTCTGGCTCCTTAGACTACAGTTACTCGCCAGTGCAGCTGCCTTCATATGCTCCAGAGAATTACAATTCCCCTGCTTCTCTGGACACCAGAACCTGTGGCTACCCCCCAGAAGACCATTCCTACCAACACTTGTCCTCACACGCCCAGTACAGCTGCTTCTCCTCGGCCACCACCTCCATCTGCTACTGCGCATCGTGTGAGGCAGAGGACTTGGATGCTCTCCAGGCAGCAGAGTACTTCTACCCGAGCACAGACTGTGTGGACTTTGCCCCCTCAGCAGCCGCCACCAGTGATTTCTATAAGAGGGAAACAAACTGTGACATCTGCTATAGTTAATAGAAATTACAGTAATTCAGAACATGGCATGGGT
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COLCA2(120376) , AP002448.3-202(120376)