Product EHU084381 has not been tested internally in mouse but the esiRNA cDNA target sequence for EHU084381 has 100% homology against Mus musculus lysine demethylase 5B (Kdm5b), mRNA, NM_152895.2.
EHU084381
MISSION® esiRNA
targeting human KDM5B
Scegli un formato
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGAGCATTATCGCTTGCTTCATCGATATTGTGTGTTTTCCCACGATGAGATGATCTGCAAGATGGCTTCCAAGGCTGATGTATTAGATGTTGTAGTGGCTTCAACTGTTCAGAAAGACATGGCCATTATGATTGAGGATGAGAAAGCTTTAAGAGAAACTGTCCGTAAATTGGGAGTGATTGATTCGGAAAGAATGGATTTTGAGCTGTTGCCAGATGATGAACGTCAGTGTGTAAAATGCAAAACTACATGCTTCATGTCTGCCATCTCCTGTTCTTGTAAACCTGGCCTTCTTGTTTGCCTGCATCATGTAAAAGAATTGTGTTCCTGTCCTCCTTACAAATATAAATTGCGGTATAGGTACACGCTGGATGATCTCTACCCTATGATGAATGCATTGAAGCTTCGAGCAGAATCTTACAACGAATGGGCCTT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KDM5B(10765) , JARID1B(10765)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hi - could you please let me know if esiRNA against KDM5B (human) also targets the mouse transcript? Thank you!
1 answer-