EHU064601
MISSION® esiRNA
targeting human VNN3
Scegli un formato
CHF 249.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 249.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGTTGGTGCACTGGACACTTTTATTGCTGCAGTATATGAGCATGCGGTGATATTACCAAACAGAACAGAAACACCTGTTTCAAAAGAAGAAGCTTTGCTCCTGATGAACAAGAACATAGATGTTTTGGAGAAAGCAGTTAAGCTGGCAGCGAAGCAGGGTGCACATATCATTGTGACCCCAGAAGATGGAATCTATGGTTGGATCTTCACCAGGGAGAGCATTTACCCCTATCTAGAGGATATACCAGACCCTGGAGTGAACTGGATTCCATGTAGAGACCCCTGGAGATTCGGCAACACACCAGTGCAACAAAGACTCAGCTGCCTGGCCAAGGACAACTCTATCTATGTCGTGGCTAATATTGGGGACAAGAAGCCATGCAATGCCAGTGACTCTCAGTGTCCCCCTGATGGCCGTTACCAATACAACACTGATGTGGTGTTTGATTCTCAGGGAAAACTGTTGGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VNN3(55350) , VNN3(55350)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)