EHU027131
MISSION® esiRNA
targeting human COX5A
Scegli un formato
CHF 249.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 249.00
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCGTGGCTATCCAGTCAGTTCGCTGCTATTCCCATGGGTCACAGGAGACAGATGAGGAGTTTGATGCTCGCTGGGTAACATACTTCAACAAGCCAGATATAGATGCCTGGGAATTGCGTAAAGGGATAAACACACTTGTTACCTATGATATGGTTCCAGAGCCCAAAATCATTGATGCTGCTTTGCGGGCATGCAGACGGTTAAATGATTTTGCTAGTACAGTTCGTATCCTAGAGGTTGTTAAGGACAAAGCAGGACCTCATAAGGAAATCTACCCCTATGTCATCCAGGAACTTAGACCAACTTTAAATGAACTGGGAATCTCCACTCCGGAGGAACTGGGCCTTGACAAAGTGTAAACCGCATGGATGGGCTTCCCCAAGGATTTATTGACATTGCTACTTGAGTGTGAACAGTTACCTGGAAATACTGATGATAACATATTACCTTATTTGAACAAGTTTTCCTTTATTGAGTACCAAGCCA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COX5A(9377) , COX5A(9377)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)