Documenti fondamentali
EHNC028981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TTF2 (1)
Scegli un formato
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 428.00
CHF 239.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 428.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 239.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGACTTGAGGTGGATGCAGAAAAAAATGGAACCACTGCCTTAATGGGATGGAATATACTAAACATGCATTCTTAAATCCTAGTGCTGGGTTTGTTTGGTTTTTTTTGTTTTGTCCTCATGAGGCTTAGCATCTAAGGGAGACAGGCATGAATTAACAGAAGTGGCATTCTGGTATCTGTCTCAGC
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TTF2(8458)
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)