EHNC028831
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM44 (1)
About This Item
Forma fisica
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGTTGTATTAGTCGTTTGCTCCTATATTACTAATGATGACAAAGTCGCCTGACAGAGTAGATGTTCAAATTTATGGACTTAAACTGACTGACATCTTGATAATGCCCATATCCAGAGGTACTCCAGATATTATATCTTCATGCAGAAAACTGAAAGATACCTTTAGCTACATCTACCCCAGAATGAGTGTCCAAAGCAGGTGGCACCACCAAAAGGCACCTTCTTT
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM44(54765)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1