EHNC027511
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-428J1.5
Scegli un formato
CHF 239.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 239.00
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTCAGACCCACATCCCAGATGACATTCCTCAGAAGCTCGCAGCTGGAGATGACATCACCTTAGACAACATCACCCTAGCCCAAGACATCGCTATTAGAGATACATCACCTGGACACTAAAGCCTCCAACCCAGTGACACTCTCAAGGTGCTGACAAAATGGACATGGACATTTGTTGCTTTTCTTCTTTTGAATTAGGAACTCTATTGTGTTTCCTGAATTTACTGTCTGCTTGGCCCAT
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)