Merck
EHNC010971
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-90L20.2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACCCTTATTCTATTTTTCCCAGATGACAGAATTTGAATCAATAGGTAGAAGTTACAGCGAAACAGATTTCAGTTGAATATTTAGAAACTTTCTTATAACTTAATTCTGTATGATATGGAATAAGCTTCCCATCACTGTGCCTATGCAAGCCAAGGATGAAAGACTGTCTGTCAGGGATACTGTAGATAAGATTATTGTACTAGATAGGAACATGGACTAGTCTAAAATTACTGAGAAGCTTTAGAAAAATGTGGCTTTCTGGGTAGCAGAGATTCTGCATTGGTAAGTCTGAGGCTTAGAATTTGTATTTCCAAAAAACCCCATCAGCTATAAAACTCTCAGAAGAAAACGTAGGGGAAAAGCTGCATGGCGTTAGATTTTGCAGTGATTTCTTAGATATGACACTCAAAGCATAGCCAACAAAAGAAAAAAACAGATAAAATGGATTTCATCTAAATAAAAAGCTTTTGTGCATCAAAGGATACATCTACAGAATGAAAAGGAAACCCAATACACAGAATGAA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
EHNC010971-50UG04061828805044
EHNC010971-20UG04061828826537
Contatta l'Assistenza Tecnica