EHNC010381
MISSION® esiRNA
targeting human ZC3H12B
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CATTTCTGCCTCAGCAACAGAGGATAAAAGTCATGTTGTGATGGATAAGTCACAAAAGTAAAAAATACAGACGTGGACTACAGGCCTCCAAAGAAGAATTGAGCATGCTGAGGATCGATGCCAGACATTGGACATTTTTGAGGTGTTAAGAGATGTGCATGCTTCCAACATTGTGAAGATGTGTGTGCTTTCCAGTCACCTTCC
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ZC3H12B(340554)