Documenti fondamentali
EHNC004631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TBX2-AS1
Scegli un formato
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 424.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 239.00
50 μG
CHF 424.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGTGATTCAACAACCCTCCATCTCTGCCCCCAACATGCCCAACTGATCTGGTGGAGGGAACTGAAGATGAAGGCCTCTCAGGCACCATGGATGGGATGGGTGTGTGTGAAGGGGGCAGGGTCCCCAGGAGCTGCCCCAGGTCTGGCTGGACAGTTGCACGGGAAGTCCTGTTTGTGAACTCAACGTTTCCACGGCTTTTCCATTA
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)