EHNC003361
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC9
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGCATGAAAGACAGTAGGCCTAGTGGTATCTCAGAAAATAAGTTGTCAAGGTCATTTCTACTAAGGAAACAGAGATTTCAGAAACTTTTGATTGCTTAGATATTGGCAATTTCGTATAGATTGTTAGGCAGAAAAAGAGAAGAGTTGAAAGAAAATTATTTGTTAGATTGTAAGTTTACACCAGATTCACCATGTATTTGCTAAATGTTTCAGTTTGAGAATTAAGATGCTTTGAGAAATTGCAACAACCTTATTACCTTATCATTGGATCAAGTCCAAACAGCCCCAATCAAAAGTCTAAGGTTTCATTGTCTGACCTAGTTATTTCCAGCATAGTAATAACGGACTTAATTGTATTTAATGTATTTTACAAAACCATTATACGAAGCCAGGAATATCATAGATAAAACGGACTGCAGTTGATTTGGAGAAACTAAGTTATGTAGTATGAGTATAGCATGTGTGAGTATACCACGTTCACTTACAAATGTCATCCTCTGGTCACTTGACAATCATGCTCTGCTTCATGAAGCGTTTCATGGAGTAAAAGCAAGCAAGGAGGC
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC9(9734)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)