EC600
GenElute™-E Single Spin DNA Cleanup Kit
Sinonimo/i:
E Single Spin DNA Cleanup Kit, GenElute™ DNA Cleanup Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Purificato mediante
(Single-spin negative chromotography)
(Time: 3 minutes or less)
Caratteristiche
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS)
Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions)
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
GenElute™-E DNA purification kits ensure accurate DNA quantitation and downstream enzymatic processes.
Contenuto correlato
La tecnologia GenElute™-E Single Spin per la purificazione di DNA e RNA consente di estrarre e purificare rapidamente DNA e RNA da campioni di cellule mammifere, sangue e tessuti animali e vegetali.
GenElute™-E Single Spin DNA and RNA purification technology enables rapid DNA and RNA extraction and purification from mammalian cells, blood, tissue, and plant tissue samples.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Progressi tecnologici di grande impatto hanno reso la produzione di anticorpi monoclonali più rapida e più efficiente. Per la scoperta di anticorpi esistono ormai tre piattaforme consolidate. Proponiamo reagenti per la produzione di librerie di anticorpi monoclonali con ognuna di queste tre tecniche proponiamo