Documenti fondamentali
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O2
Peso molecolare:
272.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
30-60 Ci/mmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C