Merck
E7642
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
β-N-Acetylglucosaminidase H
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numero CE:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 0.05 M sodium phosphate, pH 7, containing 25 mM EDTA and preservative
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of dabsyl-Asn-(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.5 at 37 °C.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)