E6279
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1173) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-EGFR (pTyr1173)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 170 kDa
Reattività contro le specie
chicken, human, mouse, rat
tecniche
western blot: 1:1,000 using A431 cells +/- EGF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1173)
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Descrizione generale
Anti-phospho-EGFR [pTyr1173] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1173. Cross reactivity may be observed with mouse and rat.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?