Passa al contenuto
E6005
Ethionamide
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
208-628-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ethionamide,
assay
≥98.0%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
InChI key
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethionamide (ETA, ETH), a thioamide, is an anti-tuberculosis agent used as a second-line therapy in treating tuberculosis when other agents are not effective. The structure of ETA is similar to isoniazid.
Application
Ethionamide is used in antimicrobials and in potency assay of test compounds on M. tuberculosis.
Biochem/physiol Actions
Ethionamide is used as an anti-tuberculosis antibiotic and an inducer of hypothyroidism.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethionamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)