Merck
E5766
(±)−14,15-Epoxyeicosa-(5Z,8Z,11Z)-trienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Sinonimo/i:
(±)14,15-EpETrE, (±)−14,15-EET
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O3
Peso molecolare:
320.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
concentration
~100 μg/mL in ethanol
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10-
InChI key
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Packaging
Packaged under argon
Disclaimer
Unstable to oxygen and direct sunlight, therefore extreme care must be taken in handling this product. All glassware and stainless steel syringe needles to be used in the transfer of the solution should be pre-rinsed with absolute ethanol and air dried. Transfer and removal of samples should be carried out under an inert atmosphere, keeping the bulk at 0°C or below whenever possible.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
14.0 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)