Documenti fondamentali
E5626
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Sinonimo/i:
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Formula condensata:
Eu2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Densità
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)