Merck
E5154
Anti-Ephrin-A2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-3 μg/mL, indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Efna2(13637)
Immunogen
purified recombinant mouse ephrin-A2, extracellular domain expressed in NSO cells.
Biochem/physiol Actions
Does not detect recombinant mouse ephrin-A1, ephrin-A4, and ephrin-B1 by immunoblotting and ELISA assays. Also, there is no cross-reactivity with recombinant human ephrin-A3, ephrin-A5, and ephrin-B3.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)