Merck
E5149
EMB broth
pH 7.2±0.2 (25 °C)
Sinonimo/i:
Eosin Methylene Blue Broth
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41171606
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Quality Segment
Application
Recommended for the isolation and differentiation of gram negative enteric bacteria.
Other Notes
Components (g/L):
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Howard, B.J.
Clinical and Pathogenic Microbiology (1994)