E4890
trans-9,10-Epoxystearic acid methyl ester
~98% (capillary GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98% (capillary GC)
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC[C@@H]1O[C@H]1CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1
CAMHHLOGFDZBBG-ROUUACIJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3