Vai a
E4765
trans-9,10-Epoxystearic acid
~99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
trans-9,10-Epoxyoctadecanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-477-3
MDL number:
assay
~99% (capillary GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid, epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC1CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
IMYZYCNQZDBZBQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Sealed ampule
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)