E4154
Anti-EMMPRIN antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-CD147, Anti-Extracellular Matrix Metalloproteinase Inducer
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Bsg(12215)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)