Merck
E3381
[D-Ala2]-Leucine enkephalinamide acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H40N6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C29H40N6O6.C2H4O2/c1-17(2)13-23(26(31)38)35-29(41)24(15-19-7-5-4-6-8-19)34-25(37)16-32-27(39)18(3)33-28(40)22(30)14-20-9-11-21(36)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,36H,13-16,30H2,1-3H3,(H2,31,38)(H,32,39)(H,33,40)(H,34,37)(H,35,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24+;/m1./s1
InChI key
CQOMFFDBVNJVDP-KBUZRCILSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)