Documenti
E2879
Supelco
Ethaverine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC