Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 67.90 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 164.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
Sorangium cellulosum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@]2([H])O[C@]2(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)C(C)(C)[C@@H](O)CC(=O)O1)\C(C)=C\c3csc(C)n3
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
InChI key
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Sorangium cellulosum, ≥98% (HPLC) | description ≥99% (GC), liquid | description ≥99% (GC) | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| form lyophilized powder | form liquid | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color yellow | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?