Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.2 unit | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 662.00 |
Informazioni su questo articolo
Specific activity:
30 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 662.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
30 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
L′endoglicosidasi F3 da Elizabethkingia miricola è stata utilizzata per analizzare la fucosilazione del nucleo e i digesti triptici di proteine sieriche.
Biochem/physiol Actions
Scinde gli oligosaccaridi biantennati e triantennati di tipo complesso in funzione dello stato della fucosilazione del nucleo e del legame peptidico.
L′endoglicosidasi F3 appartiene alla famiglia delle glicosidi idrolasi 18 (GH18). Esercita un′attività idrolitica. L′endoglicosidasi F3 glicosila il derivato della GlcNAc α-1,6-fucosilata per fornire N-glicopeptidi naturali di tipo complesso a nucleo fucosilato.
Packaging
Fornito con tampone di reazione 5×, 250 mM di acetato di sodio, pH 4,5
Physical form
Soluzione riempita in asettico in 20 mM di Tris-HCl, pH 7,5
Other Notes
Un′unità rilascerà oligosaccaridi legati a N da 1 μmole di fibrinogeno porcino denaturato in 1 minuto a 37 °C a pH 4,5.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?