Merck
E2262
Estriol 3-carboxymethyl ether
Sinonimo/i:
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI key
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
Application
Estriol 3-carboxymethyl ether was coupled to BSA and used as immunogen for raising anti-estriol immunoglobulins.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)