Merck
E2256
[des-Tyr1]-Methionine enkephalin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Gly-Gly-Phe-Met
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.49
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Application
A tetrapeptide important for the study of enkephalinase inhibition
Biochem/physiol Actions
Enkephalinase inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inhibitory potency of various peptides on enkephalinase activity from mouse striatum.
M C Fournie-Zaluski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 91(1), 130-135 (1979-11-14)
High-affinity enkephalin-degrading peptidase in brain is increased after morphine.
B Malfroy et al.
Nature, 276(5687), 523-526 (1978-11-30)