Passa al contenuto
E1880
Ethanesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
EC Number:
209-842-5
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)