Vai a
E1768
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
≥97%
Sinonimo/i:
ETYA, Octadehydroarachidonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 302.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.40
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1798411
Assay:
≥97%
Form:
powder
CHF 302.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
78-80 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX15(246)
Biochem/physiol Actions
Eicosatetraynoic acid (ETYA) is a non-metabolizable analog of ω-6 arachidonic acid. ETYA is a strong activator of the human peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα). It acts as an inhibitor of lipoxygenases (LOX) and cyclooxygenases (COX).
Eicosatetraynoic acid is a lipoxygenase and cyclooxygenase inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
434741O8382I4883
ETYA Inhibits arachidonic acid uptake and the activities of arachidonic acid specific and non-specific acyl-CoA synthetases.
Sigma-Aldrich
434741
ETYA
Ibuprofene ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofene
description
≥97%
description
Inhibits arachidonic acid uptake and the activities of arachidonic acid specific and non-specific acyl-CoA synthetases.
description
≥95% (GC)
description
≥98% (GC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMSO: soluble, ethanol: 20 mg/mL
solubility
chloroform: 10 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
78-80 °C
mp
-
mp
-
mp
77-78  °C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)