Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
A hormone and growth factor enriched fluid used as a supplement for cell culture applications.
Other Notes
A crude source of bovine growth factors. A mixture of embryonic fluid plus fetal bovine serum (FBS) or other serum. May be substituted for FBS or other serum with comparable results in many applications.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?