Merck
E1408
14-3-3 Eta histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
14-3-3η, 14-3-3F, 14-3-3e, MGC93547, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide, YWHAH, Ywha1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~30 kDa (14-3-3 proteins)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
14-3-3 proteins are involved in a multitude of biological processes and play a regulatory role in processes such as apoptotic cell death, mitogenic signal transduction, and cell cycle control. 14-3-3η binds various proteins such as the MTLX-2 transcription factor as well as the DNA binding domain of Miz1 transcription factor. 14-3-3η also binds the glucocorticoid receptor, functioning as a positive regulator in the glucocorticoid signaling pathway. 14-3-3η is expressed and regulated in nerve cells.
Physical form
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.6, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, and 20% glycerol (w/v).
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)