Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.83
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(=O)C(O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H
InChI key
XGDFITZJGKUSDK-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?