Documenti
E008906
Sigma-Aldrich
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for molecular biology
Forma fisica
powder
PM
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contiene
0.5-2% phosphate buffer
Disponibilità
available only in China
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 2