Passa al contenuto
E001
Ethyl β-carboline-3-carboxylate
solid
Sinonimo/i:
β-CCE, Ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
mp
228-230 °C (lit.)
solubility
ethanol: 3.5 mg/mL (warm), DMSO: soluble
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
InChI key
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse agonist which may be closely related to the endogenous ligand for the benzodiazepine receptor in brain.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)