Merck
D9756
N-Dansyl-DL-serine cyclohexylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O5S · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
InChI key
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)