Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.19
EC Number:
212-780-1
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1941875
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitechnique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
<60 μmho (2% solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reversible cross-linker for polyacrylamide gels that produces a gel, which is soluble in dilute (2%) periodic acid at room temperature for 1-2 hr. Gel solubilization is useful when recovering protein from polyacrylamide gels.
Analysis Note
Tested for use as a cross-linking agent for recovery of separated biomolecules.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?