Merck
D9415
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
~95% (titration)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.38
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-296-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
~95% (titration)
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)