Merck
D9190
DCEBIO
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2OCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
CCN1C(=O)Nc2cc(Cl)c(Cl)cc12
InChI
1S/C9H8Cl2N2O/c1-2-13-8-4-6(11)5(10)3-7(8)12-9(13)14/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
LKHRMULASXZCLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCEBIO facilitates Cl secretion in the epithelia by activating K+ and Cl currents.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)