Passa al contenuto
D9154
o-Dianisidine dihydrochloride
tablet
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.21
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
243-737-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
o-Dianisidine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 60 ml of 50 mM phosphate-citrate buffer, pH 5.0. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide immediately before to use.
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)