Documenti fondamentali
D9129
Sigma-Aldrich
DNP-DL-glutamic acid
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-glutamic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3