Documenti fondamentali
D9031
Sigma-Aldrich
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥90%
Sinonimo/i:
P1,P5-Di(adenosi 2′,3′-dialdehyde-5′) pentaphosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N10O22P5 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
912.34 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n3cnc4c(N)ncnc34)C=O)C=O)C=O
InChI
1S/C20H25N10O22P5.Na.H/c21-17-15-19(25-7-23-17)29(9-27-15)13(3-33)47-11(1-31)5-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-6-12(2-32)48-14(4-34)30-10-28-16-18(22)24-8-26-20(16)30;;/h1-4,7-14H,5-6H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;
QBBAAZIFWAQHHX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3